Learn More
3-Aminobiphenylhydrochlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15407917
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Conditionnement:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge unitSize
15407917 1 g 1 Gramm
15417917 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15407917 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51027.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2113-55-5
Summenformel C12H12ClN
Molekulargewicht (g/mol) 205.685
MDL-Nummer MFCD00068358
InChI-Schlüssel FFNBBUJVAUTTPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-biphenyl-3-amine hydrochloride, 3-aminobiphenyl hydrochloride, 3-phenylaniline hydrochloride, 1,1'-biphenyl-3-amine, hydrochloride, biphenyl-3-amine hcl, 3-aminobiphenyl, hcl, m-xenylamine hydrochloride, 3-biphenylamine hydrochloride, biphenyl-3-amine hydrochloride, biphenyl-3-ylamine hydrochloride
PubChem CID 12219023
IUPAC-Name 3-Phenylanilin;Hydrochlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=CC=C2)N.Cl
Spécification
Chemischer Name oder Material 3-Aminobiphenyl hydrochloride
Geruch Odorless
Menge 1 g
Formelmasse 205.69
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.