Learn More
3-Aminobiphenylhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Aminobiphenyl Hydrochloride |
| CAS | 2113-55-5 |
| Summenformel | C12 H11 N . HCl |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 3-Aminobiphenyl HCl |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H11N.ClH/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10;/h1-9H,13H2;1H |
| SMILES | Cl.NC1=CC=CC(=C1)C=2C=CC=CC2 |
| IUPAC-Name | 3-Phenylanilin;Hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 205.68338 |
| Formelmasse | 205.0658 |