Learn More
3-Aminophenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-58061
16.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
591-27-5
C6H7NO
109.13
MFCD00007786
CWLKGDAVCFYWJK-UHFFFAOYSA-N
m-aminophenol, m-hydroxyaniline, 3-hydroxyaniline, phenol, 3-amino, 1-amino-3-hydroxybenzene, 3-amino-1-hydroxybenzene, fouramine eg, futramine eg, fourrine eg, pelagol eg
11568
CHEBI:28924
3-Aminophenol
NC1=CC=CC(O)=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
591-27-5
C6H7NO
109.13
MFCD00007786
CWLKGDAVCFYWJK-UHFFFAOYSA-N
m-aminophenol, m-hydroxyaniline, 3-hydroxyaniline, phenol, 3-amino, 1-amino-3-hydroxybenzene, 3-amino-1-hydroxybenzene, fouramine eg, futramine eg, fourrine eg, pelagol eg
11568
CHEBI:28924
3-Aminophenol
NC1=CC=CC(O)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Aminophenol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 121.0°C to 124.0°C
Farbe Grau oder Rosa bis Weiß
Siedepunkt 164°C (15.0 hPa)
Flammpunkt 155°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H4OH
Menge 5 g
Beilstein 13, 401
Merck Index 15, 456
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in hot water, freely soluble in alcohol, ether and amyl alcohol, slightly soluble in benzene, very slightly soluble in petroleum ether
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver