Learn More
3-Aminopiperidine-2,6-dione Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30132571
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30132571 25 g 25 Gramm
30009931 1 g 1 Gramm
30009455 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132571 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA63298025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24666-56-6
Summenformel C5H8N2O2.ClH
Molekulargewicht (g/mol) 164.59
Synonym 3-Amino-2,6-piperidinedione Monohydrochloride, 2-Amino-glutarimide Hydrochloride, 3-Amino-2,6-dioxopiperidine Hydrochloride, 3-Amino-2,6-piperidinedione Hydrochloride, 3-Aminopiperidine-2,6-dione Monohydrochloride; DL-Glutamic Acid Imide Hydrochloride, Glutamimide Hydrochloride
IUPAC-Name (3S)-3-aminopiperidine-2,6-dione;hydrochloride
SMILES Cl.N[C@H]1CCC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminopiperidine-2,6-dione Hydrochloride
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-Aminopiperidine-2,6-dione Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C5H8N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(8)7-5(3)9;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8,9);1H/t3-;/m0./s1
Lösungstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Menge 25 g
Formelmasse 164.0353
Reinheit (%) >95%