Learn More
(3-Aminopropyl)Phosphonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Catalog Number p-3777311
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
13138-33-5
C3H10NO3P
139.09
MFCD00008222
GSZQTIFGANBTNF-UHFFFAOYSA-N
3-aminopropyl phosphonic acid, aminopropylphosphonate, 3-aminopropylphosphonicacid, unii-vm92t06vpb, 3-amino-propyl-phosphonic acid, phosphonic acid, 3-aminopropyl, vm92t06vpb, 3-phosphonopropylamine, phosphate analogue, 8, pubchem10325
97587
3-Aminopropylphosphonsäure
C(CN)CP(=O)(O)O
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
13138-33-5
C3H10NO3P
139.09
MFCD00008222
GSZQTIFGANBTNF-UHFFFAOYSA-N
3-aminopropyl phosphonic acid, aminopropylphosphonate, 3-aminopropylphosphonicacid, unii-vm92t06vpb, 3-amino-propyl-phosphonic acid, phosphonic acid, 3-aminopropyl, vm92t06vpb, 3-phosphonopropylamine, phosphate analogue, 8, pubchem10325
97587
3-Aminopropylphosphonsäure
C(CN)CP(=O)(O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (3-Aminopropyl)phosphonic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 290.0°C to 294.0°C
Farbe Grün bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2(CH2)3P(O)(OH)2
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: insoluble in methanol and acetone
Formelmasse 139.09
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (3-Aminopropyl)phosphonic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.