Learn More
3-Aminopropyltriethoxysilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11965801 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11965801 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
10677502 5 g Glasflasche 5 Gramm
10684622 100 g Glasflasche 100 Gramm
10133630 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11965801 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 151080025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 919-30-2 | C9H23NO3Si | 221.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 919-30-2
Summenformel C9H23NO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 221.37
MDL-Nummer MFCD00008207,MFCD01324904
InChI-Schlüssel WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopropyltriethoxysilane, 3-aminopropyl triethoxysilane, aptes, 3-triethoxysilyl propan-1-amine, 1-propanamine, 3-triethoxysilyl, silicone a-1100, silane 1100, 3-triethoxysilyl propylamine, propylamine, 3-triethoxysilyl, triethoxy 3-aminopropyl silane
PubChem CID 13521
IUPAC-Name 3-Triethoxysilylpropan-1-amin
SMILES CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminopropyltriethoxysilane
Schmelzpunkt -70.0°C
Dichte 0.9420g/mL
Siedepunkt 217.0°C
Flammpunkt 96°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2N(CH2)3Si(OC2H5)3
Brechungsindex 1.4200 to 1.4220
Menge 2.5 kg
Beilstein 04,IV,4273
Relative Dichte 0.942
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in chloroform
Formelmasse 221.37
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit