Learn More
3-Aminopyridin-2-carboxaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Aminopyridine-2-carboxaldehyde |
| CAS | 55234-58-7 |
| Summenformel | C6 H6 N2 O |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 2-Pyridinecarboxaldehyde, 3-amino-, Picolinaldehyde, 3-amino- (6CI), 3-Amino-2-pyridinecarboxaldehyde, 3-Aminopicolinaldehyde, 3-Aminopyridine-2-carboxaldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6N2O/c7-5-2-1-3-8-6(5)4-9/h1-4H,7H2 |
| SMILES | Nc1cccnc1C=O |
| IUPAC-Name | 3-Aminopyridin-2-carbaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 122.12 |
| Formelmasse | 122.048 |