Learn More
3-Aminopyridin-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228341
80.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1462-86-8
C6H6N2O2
138.13
MFCD00090153
BOOMHTFCWOJWFO-UHFFFAOYSA-N
3-aminopicolinic acid, 3-amino-2-pyridinecarboxylic acid, 3-amino-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-2-picolinic acid, 3-amino-2-pyridinecarboxylicacid, 3-amino-2-carboxypyridine, 2-pyridinecarboxylicacid, 3-amino, pubchem2015, 3-aminopyridine-2-carboxylic acid, tech.
73836
3-Aminopyridin-2-Carbonsäure
C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1462-86-8
C6H6N2O2
138.13
MFCD00090153
BOOMHTFCWOJWFO-UHFFFAOYSA-N
3-aminopicolinic acid, 3-amino-2-pyridinecarboxylic acid, 3-amino-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-2-picolinic acid, 3-amino-2-pyridinecarboxylicacid, 3-amino-2-carboxypyridine, 2-pyridinecarboxylicacid, 3-amino, pubchem2015, 3-aminopyridine-2-carboxylic acid, tech.
73836
3-Aminopyridin-2-Carbonsäure
C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Aminopyridine-2-carboxylic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 200°C to 201°C
Farbe Braun bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 138.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminopyridine-2-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.