Learn More
3-Aminopyridin-4-Carboxaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11484390
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11484390 1 g 1 Gramm
11474390 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11484390 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H50024.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
3-Aminopyridine-4-carboxaldehyde is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Aminopyridin-4-Carboxaldehyd wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 55279-29-3
Summenformel C6H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 122.13
MDL-Nummer MFCD06410684
InChI-Schlüssel NDEGFXFYOKVWAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminoisonicotinaldehyde, 3-aminopyridine-4-carboxaldehyde, 3-amino-pyridine-4-carbaldehyde, 3-amino-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-amino-4-formylpyridine, 3-amino-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 3-amino, acmc-1b1xn, 3-amino-4-pyridine carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde,3-amino
PubChem CID 2763001
IUPAC-Name 3-aminopyridine-4-carbaldehyde
SMILES NC1=CN=CC=C1C=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Aminopyridine-4-carboxaldehyde
Schmelzpunkt ∼92°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 122.13
Reinheit (%) 95%