Learn More
3-Aminosalicylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026472
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
570-23-0
C7H7NO3
153.137
MFCD00010299
IQGMRVWUTCYCST-UHFFFAOYSA-N
3-aminosalicylic acid, 3-amino salicylic acid, benzoic acid, 3-amino-2-hydroxy, 3-amino-2-hydroxy-benzoic acid, 2-amino-6-carboxyphenol, salicylic acid, 3-amino, 3-carboxy-2-hydroxyaniline, 3 or 5-aminosalicylic acid, benzoic acid, amino-2-hydroxy
68443
3-Amino-2-Hydroxybenzoesäure
C1=CC(=C(C(=C1)N)O)C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
570-23-0
C7H7NO3
153.137
MFCD00010299
IQGMRVWUTCYCST-UHFFFAOYSA-N
3-aminosalicylic acid, 3-amino salicylic acid, benzoic acid, 3-amino-2-hydroxy, 3-amino-2-hydroxy-benzoic acid, 2-amino-6-carboxyphenol, salicylic acid, 3-amino, 3-carboxy-2-hydroxyaniline, 3 or 5-aminosalicylic acid, benzoic acid, amino-2-hydroxy
68443
3-Amino-2-Hydroxybenzoesäure
C1=CC(=C(C(=C1)N)O)C(=O)O
3-Aminosalicylic acid acts as an oxygen, nitrogen donor ligand and forms complexes with silver.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Aminosalicylsäure wirkt als Sauerstoff-, Stickstoffspender-Ligand und bildet Komplexe mit Silber.
Löslichkeit
Löslich in Kaliumhydroxid. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Aminosalicylic acid
Schmelzpunkt ∼240°C (decomposition)
Menge 0.1 g
Beilstein 2090427
Löslichkeitsinformationen Soluble in potassium hydroxide. Slightly soluble in water.
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 97%