Learn More
3-Aminothieno[2,3-b]pyridin-2-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Aminothieno[2, 3-b]pyridine-2-carboxylic acid |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 194.21 |
Reinheit (%) | 97% |