Learn More
3-Aminothiobenzamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7034147
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
78950-36-4
C7H8N2S
152.215
MFCD04973325
ZKWTUTBIHCNCKU-UHFFFAOYSA-N
3-aminothiobenzamide, 3-aminobenzothioamide, 3-amino-thiobenzamide, 3-aminobenzene-1-carbothioamide, 3-aminobenzthioamide, 3-azanylbenzenecarbothioamide, #, benzenecarbothioamide,3-amino, 3-amino-benzenecarbothioamide, amino 3-aminophenyl methane-1-thione
2060897
3-Aminobenzolcarbothioamid
C1=CC(=CC(=C1)N)C(=S)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
78950-36-4
C7H8N2S
152.215
MFCD04973325
ZKWTUTBIHCNCKU-UHFFFAOYSA-N
3-aminothiobenzamide, 3-aminobenzothioamide, 3-amino-thiobenzamide, 3-aminobenzene-1-carbothioamide, 3-aminobenzthioamide, 3-azanylbenzenecarbothioamide, #, benzenecarbothioamide,3-amino, 3-amino-benzenecarbothioamide, amino 3-aminophenyl methane-1-thione
2060897
3-Aminobenzolcarbothioamid
C1=CC(=CC(=C1)N)C(=S)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Aminothiobenzamide
Schmelzpunkt 127°C to 131°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Formelmasse 152.21
Reinheit (%) 97%