missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ 3-Aminotyrosine

Artikelnummer. 18044242
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18044242 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18044242 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 7370/50

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Unnatural amino acid for inducing red shift in fluorescent proteins and fluorescent protein-based biosensors

3-Aminotyrosine is an unnatural amino acid that induces red shift when incorporated into fluorescent proteins and fluorescent protein-based biosensors. Causes spontaneous and efficient red shift of GFP in HEK293T cells, shifting excitation and emission maxima by 56 and 95 nm respectively. Induces red shift in a range of fluorescent proteins containing tyrosine-derived chromophores, including teal fluorescent mTFP1, yellow fluorescent Citrine, and circularly permuted YFP and GFP. Also induces red-shift in fluorescent protein-based biosensors, including iGluSnFR (a glutamate sensor), iGABASnFR (a GABA sensor), dLight1.2 (a dopamine sensor) and iATPSnFR1.1 (an ATP sensor).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Amino-L-tyrosine dihydrochloride
CAS 23279-22-3
Menge 50 mg
Ziel Unnatural Amino Acids
Summenformel C9H12N2O3.2HCl
Reinheit 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.