Learn More
3-Azido-1-propylamin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407029
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15407029 1 g 1 Gramm
15417029 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407029 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J65668.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Azido-haltiges Reagenz mit Carbonyl- und Carboxylreaktivität
Azido-containing reagent with carbonyl and carboxyl reactivity3-Azido-1-propylamine is used in the preparation of perylenedimides derivative by reacting with 1,6,7,12-tetrachloroperylene-3,4:9,10-tetracarboxyanhydride, which is used in click chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Azidohaltiges Reagenz mit Carbonyl und Carboxylreaktivität3-Azido-1-Propylamin wird bei der Herstellung von Perylendimidderivaten durch Reaktion mit 1,6,7,12-Tetrachlorperylen-3,4:9,10-Tetracarboxyanhydrid, das in der Klick-Chemie verwendet wird, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, DMF, DCM, Chloroform, THF und Wasser, mischbar mit Dimethylsulfoxid, Dimethylformamid, Dichlormethan, Tetrahydrofuran, Chloroform und Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88192-19-2
Summenformel C3H8N4
Molekulargewicht (g/mol) 100.125
MDL-Nummer MFCD11046568
InChI-Schlüssel OYBOVXXFJYJYPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-azidopropylamine, 3-azido-1-propanamine, 1-propanamine, 3-azido, 3-azido-propylamine, 1-azido-3-aminopropane, 1-amino-3-azidopropane, 3-aminopropyl azide, 3-azido-1-propylamine, 3-azidopropyl-1-amine
PubChem CID 150110
IUPAC-Name 3-Azidopropan-1-amin
SMILES C(CN)CN=[N+]=[N-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Azido-1-propylamine
Farbe Gelb
Flammpunkt 60°C (140°F)
Strukturformel N3CH2CH2CH2NH2
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,DMF,DCM,chloroform,THF,and water;Miscible with dimethylsulfoxide,dimethyl formamide,dichloromethane,tetrahydrofuran,chloroform and water.
Formelmasse 100.12
Physikalische Form Flüssigkeit
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Azido-1-propylamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Azido-1-propylamine