Learn More
3-Azido-1-propylamin, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043129
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
88192-19-2
C3H8N4
100.125
MFCD11046568
OYBOVXXFJYJYPC-UHFFFAOYSA-N
3-azidopropylamine, 3-azido-1-propanamine, 1-propanamine, 3-azido, 3-azido-propylamine, 1-azido-3-aminopropane, 1-amino-3-azidopropane, 3-aminopropyl azide, 3-azido-1-propylamine, 3-azidopropyl-1-amine
150110
3-Azidopropan-1-amin
C(CN)CN=[N+]=[N-]
88192-19-2
C3H8N4
100.125
MFCD11046568
OYBOVXXFJYJYPC-UHFFFAOYSA-N
3-azidopropylamine, 3-azido-1-propanamine, 1-propanamine, 3-azido, 3-azido-propylamine, 1-azido-3-aminopropane, 1-amino-3-azidopropane, 3-aminopropyl azide, 3-azido-1-propylamine, 3-azidopropyl-1-amine
150110
3-Azidopropan-1-amin
C(CN)CN=[N+]=[N-]
Azido-haltiges Reagenz mit Carbonyl- und Carboxylreaktivität
Azido-containing reagent with carbonyl and carboxyl reactivity3-Azido-1-propylamine is used in the preparation of perylenedimides derivative by reacting with 1,6,7,12-tetrachloroperylene-3,4:9,10-tetracarboxyanhydride, which is used in click chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Azidohaltiges Reagenz mit Carbonyl und Carboxylreaktivität3-Azido-1-Propylamin wird bei der Herstellung von Perylendimidderivaten durch Reaktion mit 1,6,7,12-Tetrachlorperylen-3,4:9,10-Tetracarboxyanhydrid, das in der Klick-Chemie verwendet wird, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, DMF, DCM, Chloroform, THF und Wasser, mischbar mit Dimethylsulfoxid, Dimethylformamid, Dichlormethan, Tetrahydrofuran, Chloroform und Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Azido-1-propylamine
Farbe Gelb
Flammpunkt 60°C (140°F)
Strukturformel N3CH2CH2CH2NH2
Menge 100 mg
UN-Nummer UN1993
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,DMF,DCM,chloroform,THF,and water;Miscible with dimethylsulfoxide,dimethyl formamide,dichloromethane,tetrahydrofuran,chloroform and water.
Formelmasse 100.12
Physikalische Form Flüssig