Learn More
3'-Azido-3'-desoxythymidin, Methyl-d3, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3'-Azido-3'-deoxythymidine, Methyl-d3 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C10H10D3N5O4 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | AZT-d3, Zidovudine-d3, Retrovis-d3, Timazid-d3, Retrovir-d3, NSC 602670-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H13N5O4/c1-5-3-15(10(18)12-9(5)17)8-2-6(13-14-11)7(4-16)19-8/h3,6-8,16H,2,4H2,1H3,(H,12,17,18)/t6-,7+,8+/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | O=C1N([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](N=[N+]=[N-])C2)C=C(C([2H])([2H])[2H])C(N1)=O |
| IUPAC-Name | 1-[(2R,4S,5S)-4-Azido-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-(Trideuteriomethyl)pyrimidin-2,4-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 270.26 |
| Reinheit (%) | >95 |