Learn More
3-Benzoylbenzylbromid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Benzoylbenzyl Bromide |
| CAS | 22071-24-5 |
| Summenformel | C14 H11 Br O |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H11BrO/c15-10-11-5-4-8-13(9-11)14(16)12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2 |
| SMILES | BrCc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | [3-(Brommethyl)phenyl]-phenylmethanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 275.14 |
| Formelmasse | 273.9993 |