Learn More
3-Benzoylpyridine, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-63727
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glass bottle
5424-19-1
183.21
MFCD00006394
RYMBAPVTUHZCNF-UHFFFAOYSA-N
3-benzoylpyridine, phenyl pyridin-3-yl methanone, phenyl 3-pyridyl ketone, methanone, phenyl-3-pyridinyl, pyridine, 3-benzoyl, 3-pyridyl phenyl ketone, ketone, phenyl 3-pyridyl, 3-benzoyl pyridine, phenyl-b-pyridyl ketone, phenyl 3-pyridinyl methanone
21540
phenyl(pyridin-3-yl)methanone
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CN=CC=C2
5424-19-1
183.21
MFCD00006394
RYMBAPVTUHZCNF-UHFFFAOYSA-N
3-benzoylpyridine, phenyl pyridin-3-yl methanone, phenyl 3-pyridyl ketone, methanone, phenyl-3-pyridinyl, pyridine, 3-benzoyl, 3-pyridyl phenyl ketone, ketone, phenyl 3-pyridyl, 3-benzoyl pyridine, phenyl-b-pyridyl ketone, phenyl 3-pyridinyl methanone
21540
phenyl(pyridin-3-yl)methanone
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CN=CC=C2
Chemischer Name oder Material 3-Benzoylpyridine
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 36.0°C to 40.0°C
Farbe White to Yellow
Siedepunkt 307.0°C
Flammpunkt 150°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glass bottle
Summenformel C12H9NO
Strukturformel C6H5CO(C5H4N)
Menge 5 g
Formelmasse 183.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Crystalline Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Benzoylpyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.