Learn More
3-(Benzyl(butyl)amino)propansäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(Benzyl(butyl)amino)propanoic Acid |
| CAS | 216587-41-6 |
| Summenformel | C14H21NO2 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H21NO2/c1-2-3-10-15(11-9-14(16)17)12-13-7-5-4-6-8-13/h4-8H,2-3,9-12H2,1H3,(H,16,17) |
| SMILES | CCCCN(CCC(=O)O)Cc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | 3-[Benzyl(butyl)amino]propansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 235.32 |
| Formelmasse | 235.1572 |