Learn More
3-(Benzylamino)propionitril, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051778
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
706-03-6
C10H13N2
161.23
MFCD00001955
MWTGBAURSCEGSL-UHFFFAOYSA-O
3-benzylamino propanenitrile, 3-benzylamino propionitrile, n-benzyl-2-cyanoethylamine, propanenitrile, 3-phenylmethyl amino, a-cyanoethyl benzylamine, beta-cyanoethylbenzylamine, acmc-1bk6i, 3-benzylamino-propionitrile
69719
benzyl(2-cyanoethyl)azanium
N#CCC[NH2+]CC1=CC=CC=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
706-03-6
C10H13N2
161.23
MFCD00001955
MWTGBAURSCEGSL-UHFFFAOYSA-O
3-benzylamino propanenitrile, 3-benzylamino propionitrile, n-benzyl-2-cyanoethylamine, propanenitrile, 3-phenylmethyl amino, a-cyanoethyl benzylamine, beta-cyanoethylbenzylamine, acmc-1bk6i, 3-benzylamino-propionitrile
69719
benzyl(2-cyanoethyl)azanium
N#CCC[NH2+]CC1=CC=CC=C1
3-(Benzyl amino)propionitrile was used as starting reagent in the synthesis of (3R,4S)-1-benzyl-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid, 3-[benzyl-(3,5-dimethyl-pyrazol-1-ylmethyl)-amino]-propionitrile. It undergoes aza-type Michael reaction with 1-hydroxymethyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester under mild conditions
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-(Benzylamino)propionitrile
Dichte 1.024g/mL
Flammpunkt >110° (230°F)
Brechungsindex 1.5308
Menge 5 g
UN-Nummer UN3276
Formelmasse 160.22
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Flüssig