Learn More
3-(Benzyldimethylammonio)propansulfonat, 95 %, ACROS Organics™
92.00 € - 324.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 81239-45-4
Summenformel C12H19NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 257.35
MDL-Nummer MFCD00225018
InChI-Schlüssel MEJASPJNLSQOAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ndsb-256, 3-benzyl dimethyl ammonio propane-1-sulfonate, 3-benzyldimethylammonio propane-1-sulfonate, dimethylbenzylammonium propane sulfonate, 3-benzyl dimethyl ammonio propane-1-sulphonate, ndsb 256, dmx, 3-benzyldimethylammonio propanesulfonate, 3-dimethylbenzylamino propanesulfonic acid, 3-benzyl dimethyl azaniumyl propane-1-sulfonate
PubChem CID 4386830
IUPAC-Name 3-(benzyldimethylazaniumyl)propane-1-sulfonate
SMILES C[N+](C)(CCCS([O-])(=O)=O)CC1=CC=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10565290
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
428070050
5g Glasflasche
92.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10007949
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
428070250
25g Glasflasche
324.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Phasentransferkatalysator
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
81239-45-4
257.35
MEJASPJNLSQOAG-UHFFFAOYSA-N
4386830
C[N+](C)(CCCS([O-])(=O)=O)CC1=CC=CC=C1
C12H19NO3S
MFCD00225018
ndsb-256, 3-benzyl dimethyl ammonio propane-1-sulfonate, 3-benzyldimethylammonio propane-1-sulfonate, dimethylbenzylammonium propane sulfonate, 3-benzyl dimethyl ammonio propane-1-sulphonate, ndsb 256, dmx, 3-benzyldimethylammonio propanesulfonate, 3-dimethylbenzylamino propanesulfonic acid, 3-benzyl dimethyl azaniumyl propane-1-sulfonate
3-(benzyldimethylazaniumyl)propane-1-sulfonate
Spezifikation
3-(Benzyldimethylammonio)propanesulfonate
245°C to 250°C
81239-45-4
100.0
C12H19NO3S
ndsb-256, 3-benzyl dimethyl ammonio propane-1-sulfonate, 3-benzyldimethylammonio propane-1-sulfonate, dimethylbenzylammonium propane sulfonate, 3-benzyl dimethyl ammonio propane-1-sulphonate, ndsb 256, dmx, 3-benzyldimethylammonio propanesulfonate, 3-dimethylbenzylamino propanesulfonic acid, 3-benzyl dimethyl azaniumyl propane-1-sulfonate
MEJASPJNLSQOAG-UHFFFAOYSA-N
3-(benzyldimethylazaniumyl)propane-1-sulfonate
4386830
95%
Glasflasche
5g
94.0
95%
MFCD00225018
Solubility in water: 10g/L (20°C)
C[N+](C)(CCCS([O-])(=O)=O)CC1=CC=CC=C1
257.35
257.35