Learn More
3-(Benzyldimethylammonio)propansulfonat, 95 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 428070250
Weitere Details : CAS : 81239-45-4 Netto-Gewicht : 0.07500kg
Menge 25g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10007949
  • 321.00 € / 25 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Phasentransferkatalysator
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
81239-45-4
257.35
MEJASPJNLSQOAG-UHFFFAOYSA-N
4386830
C[N+](C)(CCCS([O-])(=O)=O)CC1=CC=CC=C1
C12H19NO3S
MFCD00225018
ndsb-256, 3-benzyl dimethyl ammonio propane-1-sulfonate, 3-benzyldimethylammonio propane-1-sulfonate, dimethylbenzylammonium propane sulfonate, 3-benzyl dimethyl ammonio propane-1-sulphonate, ndsb 256, dmx, 3-benzyldimethylammonio propanesulfonate, 3-dimethylbenzylamino propanesulfonic acid, 3-benzyl dimethyl azaniumyl propane-1-sulfonate
3-(benzyldimethylazaniumyl)propane-1-sulfonate
Spezifikation
3-(Benzyldimethylammonio)propanesulfonate
245°C to 250°C
81239-45-4
100.0
C12H19NO3S
ndsb-256, 3-benzyl dimethyl ammonio propane-1-sulfonate, 3-benzyldimethylammonio propane-1-sulfonate, dimethylbenzylammonium propane sulfonate, 3-benzyl dimethyl ammonio propane-1-sulphonate, ndsb 256, dmx, 3-benzyldimethylammonio propanesulfonate, 3-dimethylbenzylamino propanesulfonic acid, 3-benzyl dimethyl azaniumyl propane-1-sulfonate
MEJASPJNLSQOAG-UHFFFAOYSA-N
3-(benzyldimethylazaniumyl)propane-1-sulfonate
4386830
95%
Glasflasche
25g
94.0
95%
MFCD00225018
Solubility in water: 10g/L (20°C)
C[N+](C)(CCCS([O-])(=O)=O)CC1=CC=CC=C1
257.35
257.35
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate