Learn More
3-Benzyloxy-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228366
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4799-68-2
C10H14O2
166.22
MFCD00029659
FUCYABRIJPUVAT-UHFFFAOYSA-N
3-benzyloxy-1-propanol, 3-benzyloxy propan-1-ol, 3-benzyloxypropanol, 1-propanol, 3-phenylmethoxy, 3-benzyloxy-propan-1-ol, 1-propanol, 3-benzyloxy, 3-benzyloxypropan-1-ol, 3-benzyloxy-propane-1-ol, 3-benzyl-oxy propan-1-ol
347971
OCCCOCC1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4799-68-2
C10H14O2
166.22
MFCD00029659
FUCYABRIJPUVAT-UHFFFAOYSA-N
3-benzyloxy-1-propanol, 3-benzyloxy propan-1-ol, 3-benzyloxypropanol, 1-propanol, 3-phenylmethoxy, 3-benzyloxy-propan-1-ol, 1-propanol, 3-benzyloxy, 3-benzyloxypropan-1-ol, 3-benzyloxy-propane-1-ol, 3-benzyl-oxy propan-1-ol
347971
OCCCOCC1=CC=CC=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Benzyloxy-1-propanol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.0490g/mL
Siedepunkt 111°C to 114°C (2.0 mmHg)
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Relative Dichte 1.049
IUPAC-Name 3-Phenylmethoxypropan-1-ol
Formelmasse 166.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Benzyloxy-1-propanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.