missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3-Benzyloxy-2-fluorbenzolboronsäurepinakolester, 96 %

Marke:  Alfa Aesar™ H59049.MD

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00025kg

Menge 250mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15464746

  • 110.00 € / 250 Milligramm

Verfügbar ab
14-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

874152-84-8
328.19
QLNMPTKMOCZFKS-UHFFFAOYSA-N
59344877
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=CC=C2)OCC3=CC=CC=C3)F
C19H22BFO3
MFCD22419264
3-benzyloxy-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-3-benzyloxy-2-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-benzyloxy-2-fluoro-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolane
2-(2-Fluor-3-Phenylmethoxyphenyl)-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan

Spezifikation

3-Benzyloxy-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
874152-84-8
MFCD22419264
QLNMPTKMOCZFKS-UHFFFAOYSA-N
2-(2-Fluor-3-Phenylmethoxyphenyl)-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
59344877
96%
250mg
C19H22BFO3
3-benzyloxy-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-3-benzyloxy-2-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-benzyloxy-2-fluoro-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolane
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=CC=C2)OCC3=CC=CC=C3)F
328.19
328.19
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation