Learn More
3-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoic acid |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 287.27 |
Reinheit (%) | 97% |