missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(Boc-amino)benzenboronsäure-Pinacol ester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7029551
51.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
330793-09-4
C17H26BNO4
319.208
MFCD03789256
ANQAOGOIWVMGCH-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, tert-butyl-n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 3-n-boc-amino phenylboronic acid pinacol ester, 3-boc-amino benzeneboronic acid pinacol ester, tert-butyl n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 3-boc-aminophenylboronic acid, pinacol ester, tert-butyl n-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 3-tert-butoxycarbonylamino phenylboronic acid pinacol ester, 3-tert-butoxycarbonylamino phenylboronic acid, pinacol ester, 3-tert-butoxycarbonyl amino benzeneboronic acid, pinacol ester
2773617
tert-Butyl N-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamat
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)NC(=O)OC(C)(C)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
330793-09-4
C17H26BNO4
319.208
MFCD03789256
ANQAOGOIWVMGCH-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, tert-butyl-n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 3-n-boc-amino phenylboronic acid pinacol ester, 3-boc-amino benzeneboronic acid pinacol ester, tert-butyl n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 3-boc-aminophenylboronic acid, pinacol ester, tert-butyl n-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 3-tert-butoxycarbonylamino phenylboronic acid pinacol ester, 3-tert-butoxycarbonylamino phenylboronic acid, pinacol ester, 3-tert-butoxycarbonyl amino benzeneboronic acid, pinacol ester
2773617
tert-Butyl N-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamat
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)NC(=O)OC(C)(C)C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 118°C to 120°C
Menge 1 g
Formelmasse 319.21
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'