Learn More
(+/-)-3-(Boc-amino)pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7034716
26.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
99724-19-3
C9H18N2O2
186.255
MFCD00059040
DQQJBEAXSOOCPG-UHFFFAOYSA-N
3-boc-aminopyrrolidine, tert-butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, 3-tert-butoxycarbonylamino pyrrolidine, 3-n-boc-aminopyrrolidine, 3-n-boc-amino pyrrolidine, 3-boc-amino pyrrolidine, tert-butyl n-pyrrolidin-3-yl carbamate, 3-tert-butoxycarbonylamino-pyrrolidine, 3-aminopyrrolidine, 3-boc protected, 3-tert-butoxycarbonyl amino pyrrolidine
2757234
tert-Butyl-N-pyrrolidin-3-ylcarbamat
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCNC1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
99724-19-3
C9H18N2O2
186.255
MFCD00059040
DQQJBEAXSOOCPG-UHFFFAOYSA-N
3-boc-aminopyrrolidine, tert-butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, 3-tert-butoxycarbonylamino pyrrolidine, 3-n-boc-aminopyrrolidine, 3-n-boc-amino pyrrolidine, 3-boc-amino pyrrolidine, tert-butyl n-pyrrolidin-3-yl carbamate, 3-tert-butoxycarbonylamino-pyrrolidine, 3-aminopyrrolidine, 3-boc protected, 3-tert-butoxycarbonyl amino pyrrolidine
2757234
tert-Butyl-N-pyrrolidin-3-ylcarbamat
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCNC1
(±)-3-(Boc-amino)pyrrolidine is the homochiral starting materials utilised in the synthesis of all of the chiral compounds. Reactant in the peptide activated G-protein coupled receptors test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(+/-)-3-(Boc-amino)pyrrolidin ist das homochirale Ausgangsmaterial, das bei der Synthese aller chiralen Verbindungen verwendet wird. Reaktant im Peptid-aktivierten G-Protein gekoppelten Rezeptortest.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (fast transparent).
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (+/-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
Schmelzpunkt 54°C
Löslichkeitsinformationen Soluble in Methanol(almost transparency).
Formelmasse 186.25
Reinheit (%) 97%
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive