Learn More
3-(Boc-aminomethyl)azetidinhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Beschreibung
It is a useful building block in the synthesis of polypeptides and other nitrogen containing compounds with potential biological properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein nützlicher Baustein für die Synthese von Polypeptiden und anderen stickstoffhaltigen Verbindungen mit potenziellen biologischen Eigenschaften.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Es ist ein nützlicher Baustein für die Synthese von Polypeptiden und anderen stickstoffhaltigen Verbindungen mit potenziellen biologischen Eigenschaften.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
IUPAC-Name | tert-Butyl-N-(azetidin-3-ylmethyl)carbamat |
Formelmasse | 222.71 |
Reinheit (%) | 95% |
Menge | 250 mg |