Learn More
3-(BOC-Aminomethyl)Benzoesäure, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4228402
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
117445-22-4
C13H17NO4
251.28
MFCD00273426
MQNHKLMHRZYTBZ-UHFFFAOYSA-N
boc-3-aminomethylbenzoic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino methyl benzoic acid, n-boc-3-aminomethyl-benzoic acid, 3-n-boc-aminomethyl benzoic acid, n-boc-3-aminomethylbenzoic acid, 3-boc-aminomethyl benzoic acid, boc-mamb, boc-3-amb-oh, 3-boc-aminomethyl-benzoic acid, n-boc-3-aminomethyl benzoic acid
2755929
3-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}methyl)benzoic acid
CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=CC(=C1)C(O)=O
117445-22-4
C13H17NO4
251.28
MFCD00273426
MQNHKLMHRZYTBZ-UHFFFAOYSA-N
boc-3-aminomethylbenzoic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino methyl benzoic acid, n-boc-3-aminomethyl-benzoic acid, 3-n-boc-aminomethyl benzoic acid, n-boc-3-aminomethylbenzoic acid, 3-boc-aminomethyl benzoic acid, boc-mamb, boc-3-amb-oh, 3-boc-aminomethyl-benzoic acid, n-boc-3-aminomethyl benzoic acid
2755929
3-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}methyl)benzoic acid
CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Chemischer Name oder Material 3-(BOC-Aminomethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 129.0°C to 134.8°C
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung Glasflasche
Formelmasse 251.28
Reinheit (%) 97%
Menge 1 g
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Flocken