Learn More
3-Brom-1,2-Propandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777704
86.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4704-77-2
C3H7BrO2
154.99
MFCD00004711
SIBFQOUHOCRXDL-UHFFFAOYSA-N
20827
CHEBI:18719
3-Brompropan-1,2-Diol
C(C(CBr)O)O
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4704-77-2
C3H7BrO2
154.99
MFCD00004711
SIBFQOUHOCRXDL-UHFFFAOYSA-N
20827
CHEBI:18719
3-Brompropan-1,2-Diol
C(C(CBr)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-1, 2-propanediol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.7700g/mL
Siedepunkt 72.0°C to 75.0°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrCH2CH(OH)CH2OH
Brechungsindex 1.5165 to 1.5195
Menge 5 mL
Beilstein 01, I, 248
Relative Dichte 1.77
Synonym 3-bromo-1,2-propanediol, monobromoglycerol, alpha-bromohydrin, 1,2-propanediol, 3-bromo, bromodeoxyglycerol, glycerol bromohydrin, 1-bromo-2,3-propanediol, 3-bromodeoxyglycerol, rs-3-bromo-1,2-propanediol, 1,2-propanediol,3-bromo
Formelmasse 154.99
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromo-1,2-propanediol
Avvertenza
  • Gefahr
Categoria di pericolo
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Consigli di prudenza
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.