missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Brom-1-methyl-1h-pyrazol-[3,4-b]-pyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-1-methyl-1H-pyrazolo[3, 4-b]pyridine |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 212.05 |
Reinheit (%) | 95% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'