Learn More
3-Brom-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7032998
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
40598-94-5
C7H5BrN2
197.035
MFCD00159926
HTKXRTUKPXEALT-UHFFFAOYSA-N
721568
3-Brom-2H-Indazol
C1=CC2=C(NN=C2C=C1)Br
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
40598-94-5
C7H5BrN2
197.035
MFCD00159926
HTKXRTUKPXEALT-UHFFFAOYSA-N
721568
3-Brom-2H-Indazol
C1=CC2=C(NN=C2C=C1)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-1H-indazole
Schmelzpunkt 148°C to 149°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Synonym 3-bromoindazole, 3-bromo-1h-indazole, 1h-indazole, 3-bromo, bromoindazole, 3-brom-1h-indazol, 2h-indazole, 3-bromo, indazole, 3-bromo, zlchem 586, pubchem11861, 3-bromo-1 h-indazole
Formelmasse 197.04
Reinheit (%) 97%