Learn More
3-Brom-2-Butanon, 97 %, stab. mit <1 % Magnesiumoxid, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080602
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
814-75-5
C4H7BrO
151.003
MFCD00013538
BNBOUFHCTIFWHN-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-2-butanone, 2-butanone, 3-bromo, 2-bromo-3-butanone, 3-bromo-butan-2-one, 1-bromoethyl methyl ketone, 2-bromobutan-2-one, 3-bromobutanone, 3-bromo-2-butanon, 2-bromo-3-oxobutane, 3-bromo-butan-2-on
13142
3-Brombutan-2-on
CC(C(=O)C)Br
814-75-5
C4H7BrO
151.003
MFCD00013538
BNBOUFHCTIFWHN-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-2-butanone, 2-butanone, 3-bromo, 2-bromo-3-butanone, 3-bromo-butan-2-one, 1-bromoethyl methyl ketone, 2-bromobutan-2-one, 3-bromobutanone, 3-bromo-2-butanon, 2-bromo-3-oxobutane, 3-bromo-butan-2-on
13142
3-Brombutan-2-on
CC(C(=O)C)Br
3-Bromo-2-butanone is involved in the preparation of o-isopropyl S-3-oxobutan-2-yl dithiocarbonate by reaction with potassium o-isopropylxanthate, which on treatment with sulfuric acid gives 4,5-dimethyl-1,3-dithiol-2-one .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Brom-2-Butanon ist an der Herstellung von O-Isopropyl S-3-Oxobutan-2-yl-Dithiocarbonat durch Reaktion mit Kalium-O-Isopropylxanthat beteiligt, das bei Behandlung mit Schwefelsäure 4,5-Dimethyl-1,3-Dithiol-2-one ergibt.
Löslichkeit
Mischbar mit Dichlormethan.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2-butanone
Namenshinweis Stabilized with <1% magnesium oxide
Dichte 1.438
Siedepunkt 69°C to 70°C (70 mmHg)
Flammpunkt >100°C (212°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.459
Menge 10 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 906773
Löslichkeitsinformationen Miscible with dichloromethane.
Formelmasse 151.01
Reinheit (%) 97%