Learn More
Alfa Aesar™ 3-Brom-2-chlorpyridin-5-sulfonylchlorid, 96 %
Marke: Alfa Aesar™ L17015.06
Weitere Details : CAS : 216394-05-7 Netto-Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Menge | 5g |
---|
Beschreibung
Anwendungen3-Brom-2-Chloropyridin-5-Sulfonylchlorid ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und für Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser. Löslich in Dichlormethan.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter trockenem Inertgas lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Chemische Identifikatoren
216394-05-7 | |
290.94 | |
TURGMVYIESHZBE-UHFFFAOYSA-N | |
2793626 | |
C1=C(C=NC(=C1Br)Cl)S(=O)(=O)Cl |
C5H2BrCl2NO2S | |
MFCD01318107 | |
3-bromo-2-chloropyridine-5-sulfonyl chloride, 3-bromo-2-chloropyridine-5-sulphonyl chloride, 5-bromo-6-chloro-pyridine-3-sulfonyl chloride, 5-bromo-6-chloro-3-chlorosulphonyl pyridine, 5-bromo-6-chloro-3-pyridinesulfonyl chloride, 5-bromo-6-chloro-3-pyridine sulfonyl chloride, pubchem1289, 5-bromo-6-chloropyridine-3-sulfonylchloride, acmc-209xe4, 5-bromo-6-chloro 3-pyridyl chlorosulfone | |
5-Brom-6-Chlorpyridin-3-Sulfonylchlorid |
Spezifikation
3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulfonyl chloride | |
65°C to 70°C | |
216394-05-7 | |
MFCD01318107 | |
3-bromo-2-chloropyridine-5-sulfonyl chloride, 3-bromo-2-chloropyridine-5-sulphonyl chloride, 5-bromo-6-chloro-pyridine-3-sulfonyl chloride, 5-bromo-6-chloro-3-chlorosulphonyl pyridine, 5-bromo-6-chloro-3-pyridinesulfonyl chloride, 5-bromo-6-chloro-3-pyridine sulfonyl chloride, pubchem1289, 5-bromo-6-chloropyridine-3-sulfonylchloride, acmc-209xe4, 5-bromo-6-chloro 3-pyridyl chlorosulfone | |
TURGMVYIESHZBE-UHFFFAOYSA-N | |
5-Brom-6-Chlorpyridin-3-Sulfonylchlorid | |
2793626 | |
96% |
Moisture sensitive | |
5g | |
C5H2BrCl2NO2S | |
UN3261 | |
Reacts with water. Soluble in dichloromethane. | |
C1=C(C=NC(=C1Br)Cl)S(=O)(=O)Cl | |
290.94 | |
290.95 |