Learn More
3-Brom-2-fluor-5-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438058
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15438058 1 g 1 Gramm
15448058 5 g 5 Gramm
15458058 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15438058 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61500.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1868-58-2 | C5H2BrFN2O2 | 220.99 g/mol
3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Brom-2-fluor-5-nitropyridin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1868-58-2
Summenformel C5H2BrFN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.99
MDL-Nummer MFCD08703668
InChI-Schlüssel NLLPMLSUMJHTCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-bromo-5-nitropyridine, acmc-1celf, 3-bromanyl-2-fluoranyl-5-nitro-pyridine
PubChem CID 345124
IUPAC-Name 3-Brom-2-Fluor-5-Nitropyridin
SMILES [O-][N+](=O)C1=CN=C(F)C(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 220.98
Reinheit (%) 97%