Learn More
3-Brom-2-Fluorophenylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7031078
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
874285-03-7
C8H5BrFN
214.04
MFCD09864662
JKRBRQNAVKGEHZ-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-2-fluorophenylacetonitrile, 3-bromo-2-fluorophenyl acetonitrile, 2-3-bromo-2-fluorophenyl acetonitrile, acmc-20a3z9, benzeneacetonitrile,3-bromo-2-fluoro, 3-bromo-2-fluoro-phenyl-acetonitrile, 2-3-bromo-2-fluorophenyl ethanenitrile
26985257
2-(3-Brom-2-fluorphenyl)acetonitril
FC1=C(CC#N)C=CC=C1Br
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
874285-03-7
C8H5BrFN
214.04
MFCD09864662
JKRBRQNAVKGEHZ-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-2-fluorophenylacetonitrile, 3-bromo-2-fluorophenyl acetonitrile, 2-3-bromo-2-fluorophenyl acetonitrile, acmc-20a3z9, benzeneacetonitrile,3-bromo-2-fluoro, 3-bromo-2-fluoro-phenyl-acetonitrile, 2-3-bromo-2-fluorophenyl ethanenitrile
26985257
2-(3-Brom-2-fluorphenyl)acetonitril
FC1=C(CC#N)C=CC=C1Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2-fluorophenylacetonitrile
Siedepunkt 92°C (0.3 mmHg)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3276
Formelmasse 214.04
Reinheit (%) 98%