Learn More
Alfa Aesar™ 3-Brom-2-methoxy-5-(trifluormethyl)pyridin, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61718.06
Weitere Details : CAS : 124432-63-9 Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408288
  • 239.00 € / 5 Gramm
Voraussichtlicher Liefertermin 30-06-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
124432-63-9
256.022
YUDYUCKEWCVXTE-UHFFFAOYSA-N
14837018
COC1=C(C=C(C=N1)C(F)(F)F)Br
C7H5BrF3NO
MFCD09972202
3-bromo-2-methoxy-5-trifluoromethyl pyridine, bromides, acmc-209as0, pyridine,3-bromo-2-methoxy-5-trifluoromethyl, 2-methoxy-3-bromo-5-trifluoromethylpyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl-2-methoxypyridine
3-Brom-2-methoxy-5-(trifluormethyl)pyridin,  %
Spezifikation
3-Bromo-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
5g
C7H5BrF3NO
13639286
YUDYUCKEWCVXTE-UHFFFAOYSA-N
3-Brom-2-methoxy-5-(trifluormethyl)pyridin,  %
14837018
Pulver
Weiß
124432-63-9
MFCD09972202
3-bromo-2-methoxy-5-trifluoromethyl pyridine, bromides, acmc-209as0, pyridine,3-bromo-2-methoxy-5-trifluoromethyl, 2-methoxy-3-bromo-5-trifluoromethylpyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl-2-methoxypyridine
COC1=C(C=C(C=N1)C(F)(F)F)Br
256.022
256.02
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation