Learn More
3-Brom-3-Buten-1-ol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735690
182.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
76334-36-6
C4H7BrO
151
MFCD00154041
RTKMFQOHBDVEBC-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-3-buten-1-ol, 3-buten-1-ol, 3-bromo, 3bb, zlchem 79, acmc-20an90, 3-bromanylbut-3-en-1-ol
533975
3-Brombut-3-en-1-ol
C=C(CCO)Br
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
76334-36-6
C4H7BrO
151
MFCD00154041
RTKMFQOHBDVEBC-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-3-buten-1-ol, 3-buten-1-ol, 3-bromo, 3bb, zlchem 79, acmc-20an90, 3-bromanylbut-3-en-1-ol
533975
3-Brombut-3-en-1-ol
C=C(CCO)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-3-buten-1-ol
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun
Dichte 1.5220g/mL
Siedepunkt 175.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH2=C(Br)CH2CH2OH
Brechungsindex 1.4949
Menge 10 g
Beilstein 01, IV, 2100
Relative Dichte 1.522
Formelmasse 151
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Flüssig, verdunkelt sich unter Lichteinstrahlung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-3-buten-1-ol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.