Learn More
3-Brom-4-(4-isopropoxyphenyl)-1-(triisopropylsilyl)-1H-pyrrol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-4-(4-isopropoxyphenyl)-1-(triisopropylsilyl)-1H-pyrrole |
| CAS | 1831110-70-3 |
| Summenformel | C22H34BrNOSi |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H34BrNOSi/c1-15(2)25-20-11-9-19(10-12-20)21-13-24(14-22(21)23)26(16(3)4,17(5)6)18(7)8/h9-18H,1-8H3 |
| SMILES | CC(C)Oc1ccc(cc1)c2cn(cc2Br)[Si](C(C)C)(C(C)C)C(C)C |
| IUPAC-Name | [3-Brom-4-(4-Propan-2-yloxyphenyl)pyrrol-1-yl]-tri(Propan-2-yl)silan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 436.5 |
| Formelmasse | 435.1593 |