Learn More
3-Brom-4-chlor-7-fluorchinolin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-4-chloro-7-fluoroquinoline |
| CAS | 1204810-31-0 |
| Summenformel | C9H4NFClBr |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H4BrClFN/c10-7-4-13-8-3-5(12)1-2-6(8)9(7)11/h1-4H |
| SMILES | Fc1ccc2c(Cl)c(Br)cnc2c1 |
| IUPAC-Name | 3-Brom-4-Chlor-7-Fluorchinolin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 260.49 |
| Formelmasse | 258.92 |