missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Brom-4-Fluorbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7022424
36.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
77771-02-9
C7H4BrFO
203.01
MFCD00042186
FAHZIKXYYRGSHF-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-3-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-bromo-4-fluoro, 3-bromo-4-fluoro-benzaldehyde, 3-bromo-4-fluoro benzaldehyde, pubchem2878, acmc-209pbm, 3-bromo4fluorobenzaldehyde, 3-bromo-4fluorobenzaldehyde, 3-bromo4-fluorobenzaldehyde, 3bromo-4-fluorobenzaldehyde
173604
3-Brom-4-Fluorbenzaldehyd
C1=CC(=C(C=C1C=O)Br)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
77771-02-9
C7H4BrFO
203.01
MFCD00042186
FAHZIKXYYRGSHF-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-3-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-bromo-4-fluoro, 3-bromo-4-fluoro-benzaldehyde, 3-bromo-4-fluoro benzaldehyde, pubchem2878, acmc-209pbm, 3-bromo4fluorobenzaldehyde, 3-bromo-4fluorobenzaldehyde, 3-bromo4-fluorobenzaldehyde, 3bromo-4-fluorobenzaldehyde
173604
3-Brom-4-Fluorbenzaldehyd
C1=CC(=C(C=C1C=O)Br)F

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Schmelzpunkt 29°C to 33°C
Siedepunkt 138°C to 139°C (2.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.574
Menge 5 g
Beilstein 5806226
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 203.01
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'