Learn More
3-Brom-4-fluorbenzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030586
33.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
77771-03-0
C7H6BrFO
205.026
MFCD00143093
HNVVROFWONXXGO-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-4-fluorobenzyl alcohol, 3-bromo-4-fluorophenyl methanol, 3-bromo-4-fluorobenzylalcohol, 3-bromo-4-fluoro-phenyl-methanol, 3-bromo-4-fluorophenyl methan-1-ol, pubchem4884, 4-fluoro-3-bromobenzyl alcohol, 3-bromo-4-fluoro-benzyl alcohol, 4-fluoro-3-bromo-benzyl alcohol, 3-bromo-4-fluoro benzyl alcohol
2773351
(3-Brom-4-Fluorphenyl)methanol
C1=CC(=C(C=C1CO)Br)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
77771-03-0
C7H6BrFO
205.026
MFCD00143093
HNVVROFWONXXGO-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-4-fluorobenzyl alcohol, 3-bromo-4-fluorophenyl methanol, 3-bromo-4-fluorobenzylalcohol, 3-bromo-4-fluoro-phenyl-methanol, 3-bromo-4-fluorophenyl methan-1-ol, pubchem4884, 4-fluoro-3-bromobenzyl alcohol, 3-bromo-4-fluoro-benzyl alcohol, 4-fluoro-3-bromo-benzyl alcohol, 3-bromo-4-fluoro benzyl alcohol
2773351
(3-Brom-4-Fluorphenyl)methanol
C1=CC(=C(C=C1CO)Br)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol
Siedepunkt 80°C (0.5 mmHg)
Menge 5 g
Formelmasse 205.03
Reinheit (%) 97%