missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Brom-4-Fluorphenylessigsäure, 96 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7041669
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
194019-11-9
C8H6BrFO2
233.04
MFCD04038373
XXFGIJYSXNXNAU-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-4-fluorophenylacetic acid, 2-3-bromo-4-fluorophenyl acetic acid, 3-bromo-4-fluorophenylaceticacid, 3-bromo-4-fluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-bromo-4-fluoro, 3-bromo-4-fluoro-phenyl-acetic acid, 2-3-bromo-4-fluoro-phenyl acetic acid, acmc-209exn, ksc497i4b, 61150-59-2 3-bromo-4-fluorophenylacetic acid
3416339
2-(3-Brom-4-Fluorphenyl)essigsäure
OC(=O)CC1=CC(Br)=C(F)C=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
194019-11-9
C8H6BrFO2
233.04
MFCD04038373
XXFGIJYSXNXNAU-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-4-fluorophenylacetic acid, 2-3-bromo-4-fluorophenyl acetic acid, 3-bromo-4-fluorophenylaceticacid, 3-bromo-4-fluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-bromo-4-fluoro, 3-bromo-4-fluoro-phenyl-acetic acid, 2-3-bromo-4-fluoro-phenyl acetic acid, acmc-209exn, ksc497i4b, 61150-59-2 3-bromo-4-fluorophenylacetic acid
3416339
2-(3-Brom-4-Fluorphenyl)essigsäure
OC(=O)CC1=CC(Br)=C(F)C=C1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Anwendungen
3-Brom-4-Fluorophenylessigsäure wird als Reagenz bei der Herstellung von 4-Oxo-1,4-Dihydrypyridin-3-Carbodamidderivaten als Inhibitoren von Axel-Tyrosin-Kinase- und Krebsmedikamenten verwendet.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-fluorophenylacetic acid
Schmelzpunkt 65°C to 69°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 2446892
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 233.04
Reinheit (%) 96%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'