Learn More
3-Brom-4-Methoxyphenylacetonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045210
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
772-59-8
C9H8BrNO
226.07
MFCD00016391
OBJKHHRZMIIEOK-UHFFFAOYSA-N
522655
2-(3-bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile
COC1=C(Br)C=C(CC#N)C=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
772-59-8
C9H8BrNO
226.07
MFCD00016391
OBJKHHRZMIIEOK-UHFFFAOYSA-N
522655
2-(3-bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile
COC1=C(Br)C=C(CC#N)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-methoxyphenylacetonitrile
Schmelzpunkt 50°C to 53°C
Siedepunkt 175°C to 178°C (6 mmHg)
Menge 2 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2094194
Synonym 3-bromo-4-methoxyphenylacetonitrile, 3-bromo-4-methoxybenzyl cyanide, 2-3-bromo-4-methoxyphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3-bromo-4-methoxy, 2-3-bromo-4-methoxyphenyl ethanenitrile, acmc-209p8t, benzeneacetonitrile,3-bromo-4-methoxy, 3-bromo-4-methoxy-phenyl-acetonitrile, 2-3-bromanyl-4-methoxy-phenyl ethanenitrile
Formelmasse 226.08
Reinheit (%) 99%