Learn More
3-Brom-4-Methylbenzoesäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
3-Bromo-4-methylbenzoic acid has been used in the synthesis of biphenyl amides, 2-benzazepine-4-acetic acid derivative, as an analog of the potent, nonpeptide GPIIb/IIIa antagonist, O-spiro C-aryl glucosides. It is also used as catalytic agent and petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Brom-4-Methylbenzoesäure wurde bei der Synthese von Biphenylamiden, 2-Benzazepin-4-Essigsäurederivaten, als Analog der potenten Nicht-Peptid-GPIIb/IIIa-Antagonisten, O-Spiro-C-Aryl Glucoside, verwendet. Es wird auch als Katalysator und petrochemisches Additiv verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, fernab von unverträglichen Substanzen wie Oxidationsmitteln.
3-Brom-4-Methylbenzoesäure wurde bei der Synthese von Biphenylamiden, 2-Benzazepin-4-Essigsäurederivaten, als Analog der potenten Nicht-Peptid-GPIIb/IIIa-Antagonisten, O-Spiro-C-Aryl Glucoside, verwendet. Es wird auch als Katalysator und petrochemisches Additiv verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, fernab von unverträglichen Substanzen wie Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-4-methylbenzoic acid |
Schmelzpunkt | 206°C to 211°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1936510 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. Insoluble in water. |
Formelmasse | 215.05 |
Reinheit (%) | ≥98% |