Learn More
3-Brom-4-methylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305405
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11305405 5 g 5 Gramm
11395395 1 g 1 Gramm
11315405 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11305405 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19622.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3430-22-6 | C6H6BrN | 172.025 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3430-22-6
Summenformel C6H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 172.025
MDL-Nummer MFCD00082592
InChI-Schlüssel GSQZOLXWFQQJHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-picoline, 4-methyl-3-bromopyridine, pyridine, 3-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-methyl-pyridine, 3-brom-4-methylpyridin, zlchem 494, pubchem3994, 3-bromo4-methylpyridine, 3-bromo-4-methylpyridin
PubChem CID 817630
IUPAC-Name 3-Brom-4-Methylpyridin
SMILES CC1=C(C=NC=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-methylpyridine
Dichte 1.549
Siedepunkt 199°C to 200°C
Flammpunkt 79°C (174°F)
Brechungsindex 1.562
Menge 5 g
Beilstein 878354
Formelmasse 172.03
Reinheit (%) 98%