Learn More
3-Brom-4-picolin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-4-methylpyridine |
| CAS | 3430-22-6 |
| Summenformel | C6 H6 Br N |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-8-4-6(5)7/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccncc1Br |
| IUPAC-Name | 3-Brom-4-Methylpyridin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 172.02 |
| Formelmasse | 170.9684 |