Learn More
3-Brom-4-(Trifluormethoxy)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7028766
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
191602-54-7
C7H5BrF3NO
256.022
MFCD00190127
RAQMUBDHNKQNTD-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-4-trifluoromethoxy aniline, 3-bromo-4-trifluoromethoxy benzenamine, 4-amino-2-bromo trifluoromethoxy benzene, 3-bromo-4-trifluoromethoxy-phenylamine, 2-bromo-4-amino-trifluoromethoxybenzene, benzenamine, 3-bromo-4-trifluoromethoxy, 1-amino-3-bromo-4-trifluoromethoxy benzene, pubchem2925, ksc496c0p
2736418
3-Brom-4-(Trifluormethoxy)anilin
C1=CC(=C(C=C1N)Br)OC(F)(F)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
191602-54-7
C7H5BrF3NO
256.022
MFCD00190127
RAQMUBDHNKQNTD-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-4-trifluoromethoxy aniline, 3-bromo-4-trifluoromethoxy benzenamine, 4-amino-2-bromo trifluoromethoxy benzene, 3-bromo-4-trifluoromethoxy-phenylamine, 2-bromo-4-amino-trifluoromethoxybenzene, benzenamine, 3-bromo-4-trifluoromethoxy, 1-amino-3-bromo-4-trifluoromethoxy benzene, pubchem2925, ksc496c0p
2736418
3-Brom-4-(Trifluormethoxy)anilin
C1=CC(=C(C=C1N)Br)OC(F)(F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 256.02
Reinheit (%) 97%