Learn More
3-Brom-5-Chlorpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258798
96.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
73583-39-8
C5H3BrClN
192.44
BELDOPUBSLPBCQ-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-5-bromopyridine, 3-bromo-5-chloro-pyridine, pyridine, 3-bromo-5-chloro, 5-bromo-3-chloropyridine, pubchem7700, 3-brom-5-chlorpyridin, acmc-209orf, #, ksc377a4j, 3-bromo-5-chloropyridine
606256
3-Brom-5-Chlorpyridin
C1=C(C=NC=C1Br)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
73583-39-8
C5H3BrClN
192.44
BELDOPUBSLPBCQ-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-5-bromopyridine, 3-bromo-5-chloro-pyridine, pyridine, 3-bromo-5-chloro, 5-bromo-3-chloropyridine, pubchem7700, 3-brom-5-chlorpyridin, acmc-209orf, #, ksc377a4j, 3-bromo-5-chloropyridine
606256
3-Brom-5-Chlorpyridin
C1=C(C=NC=C1Br)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-chloropyridine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 78.7°C to 80.1°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 192.44
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-5-chloropyridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.