Learn More
3-Brom-5-fluor-2-cyanpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15209746 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15209746 1 g 1 Gramm
15219746 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15209746 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 451430010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 950670-18-5 | C6H2BrFN2 | 201 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 950670-18-5
Summenformel C6H2BrFN2
Molekulargewicht (g/mol) 201
InChI-Schlüssel OLOSREGULYFXDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-fluoropicolinonitrile, 3-bromo-5-fluoro-2-cyanopyridine, 3-bromo-2-cyano-5-fluoropyridine, 3-bromo-5-fluoro-2-pyridinecarbonitrile, abbypharma ap-18-5887, 3-aromo-5-fluoropicolinonitrile
PubChem CID 46941477
IUPAC-Name 3-Brom-5-Fluorpyridin-2-Carbonitril
SMILES C1=C(C=NC(=C1Br)C#N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-fluoro-2-cyanopyridine
Schmelzpunkt 88.0°C to 91.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 201
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-5-fluoro-2-cyanopyridine, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.